Läs mer
Konduktivitetsstandard, 1413 μS/cm, NIST Auktoriserad, Chem-Lab
Produktkod. 11920339
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11920339 500 mL Varje
11953083 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11920339 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.1101.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 SEK
    218.11 SEK / Paket med 1
    Save 50.89 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kalibrerar elektroder och mätare för exakta mätningar av elektrisk och värmeledningsförmåga. Konduktivitetsstandard, 1413 μS/cm, NIST Auktoriserad, Chem-Lab är en 0,01M kaliumkloridlösning för laboratorieanvändning och LF-mätningar. 1278 μS vid 20 °C, 1413 μS vid 25 °C (± 1 %).
5 °C —896 μS/cm
10 °C —1020 μS/cm
15 °C —1147 μS/cm
20 °C —1278 μS/cm
25 °C —1413 μS/cm
30 °C —1552 μS/cm
35 °C —1694 μS/cm
40 °C —1839 μS/cm
Kemiska identifierare
CAS 7447-40-7
Molekylformel ClK
Molekylvikt (g/mol) 74.55
MDL-nummer MFCD00011360
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
LEDER [Cl-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Chloride
Förpackning Polyeten
Densitet 1.01g/mL
Konduktivitet 1413 μS/cm
Koncentration 0.01 M
IUPAC-namn kalium; klorid
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 74,56 g/mol