Läs mer
Konduktivitetsstandard, 1413 μS/cm, NIST Auktoriserad, Chem-Lab
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Varje
Beskrivning
5 °C —896 μS/cm
10 °C —1020 μS/cm
15 °C —1147 μS/cm
20 °C —1278 μS/cm
25 °C —1413 μS/cm
30 °C —1552 μS/cm
35 °C —1694 μS/cm
40 °C —1839 μS/cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Chloride |
| Förpackning | Polyeten |
| Densitet | 1.01g/mL |
| Konduktivitet | 1413μS/cm |
| Koncentration | 0.01 M |
| IUPAC-namn | potassium chloride |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Formel vikt | 74.56g/mol |