Läs mer
Konduktivitetsstandarder 500 μS/cm, Mettler Toledo™
Produktkod. 11977501
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11977501 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11977501 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51300170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    461.72 SEK / 250ml
    Save 813.28 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning Ledningsstandard 500 μs/cm, 250 ml
Förpackning 250 mL
Konduktivitet 500 μS/cm
Kvantitet 250 mL