Läs mer
Konduktivitetsstandard, NIST Spårbar, 147 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 10338797 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10338797 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10338797 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CSKCS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ackrediterad till ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Spårbar, μ147 S/cm är en vattenbaserad, ofarlig lågnivåkonduktivitetsstandard med hög noggrannhet, låg temperaturvariation och garanterad stabilitet genom utgångsdatum, även efter öppning av flaskan.
Denna konduktivitetsstandard är vattenbaserad, vilket eliminerar eventuella fel som kan tillskrivas matrisfelanpassning. Vattenhaltiga standarder är ofarliga för enkel lagring, hantering och kassering. Varje flaska levereras med ett omfattande analyscertifikat och har en tabell över konduktivitetsvariationer med temperatur tryckt på etiketten.
  • Bekvämlighet och lägre kostnader —Minskade krav på hälsa, säkerhet och miljö samt pappersarbete
  • Mycket låg temperaturvariationskoefficient Minskar —mätfel och möjliggör icke-temperaturkontrollerade förhållanden eller fältarbete
  • Garanterad stabilitet till och med utgångsdatum —Eliminerar behovet av att öppna en ny flaska standard varje gång den används
  • Hög noggrannhet (± 1 % vid 25 °C)— Gör att den kan användas som en kalibrator eller kontroll, i enlighet med de mest krävande kraven (t USP )
Specifikationer
Analyscertifikat Yes
Konduktivitet 147μS/cm (±1% at 25°C)
Fysisk form Vätska
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 ml