Läs mer
Konduktivitetsstandard, NIST Spårbart, 300 000μ S/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11586723 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11586723 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11586723 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CSKC300M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2366.91 SEK
    2265.65 SEK / 500ml
    Save 101.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ackrediterad till ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Spårbart, 300 000μ S/cm är en vattenbaserad, ofarlig standard med hög noggrannhet, låg temperaturvariation och garanterad stabilitet till och med utgångsdatum, även efter att flaskan öppnats.
Denna konduktivitetsstandard är vattenbaserad, vilket eliminerar eventuella fel som kan tillskrivas matrisfelanpassning. Vattenhaltiga standarder är ofarliga för enkel lagring, hantering och kassering. Varje flaska levereras med ett omfattande analyscertifikat och har en tabell över konduktivitetsvariationer med temperatur tryckt på etiketten.
  • Bekvämlighet och lägre kostnader —Minskade krav på hälsa, säkerhet och miljö samt pappersarbete
  • Mycket låg temperaturvariationskoefficient Minskar —mätfel och möjliggör icke-temperaturkontrollerade förhållanden eller fältarbete
  • Garanterad stabilitet till och med utgångsdatum —Eliminerar behovet av att öppna en ny flaska standard varje gång den används
  • Hög noggrannhet (± 1 % vid 25 °C)— Gör att den kan användas som en kalibrator eller kontroll, i enlighet med de mest krävande kraven (t USP )
Specifikationer
Analyscertifikat Ja
Konduktivitet 300 000 μS/cm (±1 % vid 25 °C)
Fysisk form Vätska
För användning med (utrustning) Conductivity Meter
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL