Beskrivning
Denna konduktivitetsstandard är vattenbaserad, vilket eliminerar eventuella fel som kan tillskrivas matrisfelanpassning. Vattenhaltiga standarder är ofarliga för enkel lagring, hantering och kassering. Varje flaska levereras med ett omfattande analyscertifikat och har en tabell över konduktivitetsvariationer med temperatur tryckt på etiketten.
- Bekvämlighet och lägre kostnader —Minskade krav på hälsa, säkerhet och miljö samt pappersarbete
- Mycket låg temperaturvariationskoefficient Minskar —mätfel och möjliggör icke-temperaturkontrollerade förhållanden eller fältarbete
- Garanterad stabilitet till och med utgångsdatum —Eliminerar behovet av att öppna en ny flaska standard varje gång den används
- Hög noggrannhet (± 1 % vid 25 °C)— Gör att den kan användas som en kalibrator eller kontroll, i enlighet med de mest krävande kraven (t USP )
Specifikationer
Specifikationer
| Analyscertifikat | Yes |
| Konduktivitet | 500μS/cm (±1% at 25°C) |
| Fysisk form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 500 mL |