Beskrivning
- ISO 9000 och NIST Avbrytbar
- Hjälper till att kalibrera konduktivitetsinstrument för att säkerställa noggrannhet
- Standardvärden ger vid 25 °C
- Använd när avläsningarna förväntas vara cirka 80 mS (80 000μ S/cm)
- KCI-, NaCI- och 442-konverteringar och temperaturkorrigeringar tryckta på flaskan för enkel användning (exkluderas på 60 ml flaska, men ingår i bilagan)
- Rekommenderad hållbarhetstid på fyra månader efter öppning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ledningsförmåga och TDS-standard |
| Konduktivitet | 80 000 μS/80 mS |
| Teknik | Kalibrering av ledningsinstrument |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9000, NIST |
| Kvantitet | 500 ml |