Läs mer
Hanna Instruments™ Ledningsförmåga& TDS temperatursonder
Kontakttyper:
DÅN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
For UseWithApplication
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| För användning med (applikation) | Mäter elektrisk ledningsförmåga och temperatur |
| För användning med (utrustning) | HI 99300 & HI 99301 |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Temperatursensor | Ja |