Läs mer
Konduktivitetstestlösning kaliumklorid, SI Analytics™
Produktkod. 11914809 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
3 x 6 ampuller
Flaska av polyeten
Koncentration:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
0.1 mol/L (12.9mS/cm)
5mS/cm
Förpackningsstorlek:
250ml
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Koncentration unitSize
11914809 20 mL 3 x 6 ampuller 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm) Varje
11994779 20 mL 3 x 6 ampuller 0.01 mol/L Varje
10293121 20 mL 3 x 6 ampuller 0.1 mol/L (12.9mS/cm) -
12037112 250 mL Flaska av polyeten 0.01 mol/L 250ml
10501603 500 mL Flaska av polyeten 5mS/cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11914809 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285126293
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SI Analytics™ Konduktivitetstestlösning Potassium Chloride möjliggör bestämning av ett ämnes förmåga att leda elektricitet.
  • Blandning bestående av vatten och kaliumklorid
  • Förvara i rumstemperatur
  • Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
  • Produkten utgör ingen explosionsrisk
  • Låt inte outspädd produkt eller stora mängder av den komma ner i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem
  • Små mängder kan spädas ut med mycket vatten och sköljas bort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning 3 x 6 ampuller
Odör Odorless
Densitet 1g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 20 mL