Läs mer
Tocris Bioscience™ Conduritol B epoxide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18788696
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18788696 5 mg
18718546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18788696 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7056/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1520.40 SEK / 5mg
    Save 89.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Irreversible glucocerebrosidase (β-glucosidase) inhibitor; used to generate Gaucher disease models
Conduritol B epoxide is an irreversible glucocerebrosidase (GBA) inhibitor (Ki = 53 μM; IC50 = 4.28 - 9.49 μM). Also inhibitis lysosomal α-glucosidase. Used to generate animal models of Gaucher disease. Accelerates recovery of peripheral nerve injury in mice. Preserves motoneurons and ganglioside distribution at the neuromuscular junction, delays disease onset and improves motor function in a mouse ALS model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-1,2-Anhydro-myo-Inositol
CAS 6090-95-5
Kvantitet 5 mg
Mål Glycosylase Inhibitors
Molekylformel C6H10O5