Läs mer
Conduritol B Epoxid, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464142 5 mg 5mg
11474142 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215889305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 5mg
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 6090-95-5
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.141
InChI-nyckel ZHMWOVGZCINIHW-SCCKRLBHSA-N
Synonym 1r,2r,3s,4r,5r,6s-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane-2,3,4,5-tetrol
PubChem CID 25797774
IUPAC-namn (1R,2R,3S,4R,5R,6S)-7-oxabicyklo[4.1.0]heptan-2,3,4,5-tetrol
LEDER C1(C(C(C2C(C1O)O2)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conduritol B Epoxide
Färg Vitt
Densitet 1.93g/cm3 (L)
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 162.14
Fysisk form Pulver