Läs mer
Conduritol B epoxide, MedChemExpress
Produktkod. 16485947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485947 5 mg 5mg
16473218 10 mg 10mg
16469766 50 mg -
16462676 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100944
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conduritol B epoxide
CAS 6090-95-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (616.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration