Läs mer
Conduritol B-epoxid, TRC
Produktkod. 30138365
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138365 100 mg
30135775 250 mg
30005546 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC666000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6090-95-5
Molekylformel C6 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Synonym myo-Inositol, 1,2-anhydro-, DL-myo-Inositol, 1,2-anhydro-, Inositol, 1,2-anhydro-, myo- (8CI), 1,2-Anhydro-myo-inositol, Conduritol B epoxide, 1,2-Anhydro-DL-myo-inositol
IUPAC-namn (1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-oxabicyklo[4.1.0]heptan-2,3,4,5-tetrol
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Conduritol B Epoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Formel vikt 162.0528
Procent renhet >95%