Läs mer
Conduritol B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conduritol B |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-10H/t3-,4-,5+,6+/m1/s1 |
| Formel vikt | 146.0579 |