Läs mer
Conduritol D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conduritol D |
| CAS | 4782-75-6 |
| Molekylformel | C6 H10 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-10H/t3-,4+,5-,6+ |
| LEDER | O[C@@H]1C=C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (1R,2R,3S,4S)-cyclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0579 |