Läs mer
Kon- och plåtviskositetsstandard, 28,97 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Produktkod. 15989919
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15989919 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15989919 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer 2162/22
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade kon- och plåtviskositetsstandarder är speciellt framtagna för färg- och beläggningsindustrin och representerar det mest omfattande utbudet av standarder som finns tillgängliga för denna applikation.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Kinematisk viskositet certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 20 °C, 23 °C & 25 °C
  • Kinematisk viskositet certifierad i enlighet med ASTM D341 vid mellantemperaturer
  • Densitet, dynamisk viskositet och kinematisk viskositet anges vid alla temperaturer
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 2 års hållbarhet
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Förpackning Glas bärnstensflaska
Analyscertifikat Yes
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.