Läs mer
Kon- och plåtviskositetsstandard, 56,14 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Descripción
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Kinematisk viskositet certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 20 °C, 23 °C & 25 °C
- Kinematisk viskositet certifierad i enlighet med ASTM D341 vid mellantemperaturer
- Densitet, dynamisk viskositet och kinematisk viskositet anges vid alla temperaturer
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
- Full spårbarhet till nationella standarder
- 2 års hållbarhet
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- Tillverkad i Storbritannien
Especificaciones
Especificaciones
| Förpackning | Glas bärnstensflaska |
| Analyscertifikat | Ja |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?