missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kon- och plåtviskositetsstandard, 6055 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™

Produktkod. 15929919
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15929919 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15929919 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer 2162/16

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade kon- och plåtviskositetsstandarder är speciellt framtagna för färg- och beläggningsindustrin och representerar det mest omfattande utbudet av standarder som finns tillgängliga för denna applikation.

  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Kinematisk viskositet certifierad i strikt överensstämmelse med ASTM D2162 vid 20 °C, 23 °C & 25 °C
  • Kinematisk viskositet certifierad i enlighet med ASTM D341 vid mellantemperaturer
  • Densitet, dynamisk viskositet och kinematisk viskositet anges vid alla temperaturer
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • 2 års hållbarhet
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • Tillverkad i Storbritannien

Specifikationer

Förpackning Glas bärnstensflaska
Analyscertifikat Yes
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml

Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.