Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kottar
Ledstorlek:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12249 form B och utöver standard
- Koniska slipade koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Ledstorlek | NS 40/38 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Ytterrör | 36 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |