Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kottar
Ledstorlek:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beschreibung
- Enl. enligt DIN 12249 form B och utöver standard
- Koniska slipade koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Spezifikation
Spezifikation
| Kvantitet | 1 st |
| Ledstorlek | NS 60/46 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.5 mm |
| Diameter (metrisk) Ytterrör | 54 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur