Beskrivning
- Halkbeständig tejp för att bibehålla ett stadigt fotfäste på oregelbundna ytor
- Mineralbelagd, halkbeständig yta med hög friktion
- Lämplig för applicering i torra, våta eller oljiga miljöer
- Främst för användning på fördjupade eller mönstrade ytor i industri-, matserverings- eller kommersiella områden
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 18,3 mx 51 mm (60 fot x 2 tum) |
| Avsluta | Mineralbelagd |
| För användning med (applikation) | Torra, våta eller oljiga miljöer |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18.3 m |
| Förpackningsmängd | 2 Pk. |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 0.051 m |
| Typ av lim | Tryckkänsligt lim |
| Färg | Svart |
| Visa mer |