Läs mer
Congo Red (90 %), TRC
Produktkod. 30133730
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133730 10 g
17928459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68505010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-58-0
Molekylformel C32 H22 N6 O6 S2 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 696.66
Synonym 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[4-amino-, disodium salt (9CI), C.I. Direct Red 28, disodium salt (8CI), Atlantic Congo Red, Atul Congo Red, Azocard Red Congo, Benzo Congo Red, Brasilamina Congo 4B, C.I. 22120, C.I. Direct Red 28, Congo Red, Congo red, Congo Red 4B, Congo Red 4BS, Congo Red 4BX, Congo Red CR, Congo red disodium salt, Congo Red H, Congo Red K, Congo Red L, Congo Red M, Congo Red N, Congo Red R, Congo Red RS, Congo Red sodium salt, Congo Red TS, Congo Red W, Congo Red WS, Cotton Red 4BC, Cotton Red 5B, Cotton Red L, Diacotton Congo Red, Direct Congo Red, Direct Red 28, Direct Red C, Direct Red DC-CF, Direct Red K, Direct Red R, Direct Scarlet 4B, Erie Congo 4B, Haemomedical, Haemonorm, Hemorrhagyl, Hispamin Congo 4B, Kayaku Congo Red, MeSH ID: D003224, Mitsui Congo Red, Peeramine Congo Red, Red K (dye), Solucongo, Sugai Congo Red, Tertrodirect Red C, Trisulfon Congo Red, Vondacel Red CL, 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2,1-diazenediyl)]bis[4-amino-, sodium salt (1:2) (ACI)
IUPAC-namn disodium; 4-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftal-1-sulfonat
LEDER [Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)[O-])N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5cc(c6ccccc6c5N)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Direct Red 28
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 696.0838