Läs mer
Kongo röd biologisk fläck med hög renhet MP Biomedicals
Produktkod. 11432092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432092 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11432092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215071125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 25g
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Congo Red
Namnnotering Lämplig för färgning av cytoplasma, erytrocyter och kollagen. Användbar sond för konformationsstudier av nukleotidbindande enzymer.
CAS 573-58-0
Analysprocentintervall ∽85%
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red, Direct Red 28
InChI-nyckel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 696.664
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Formel vikt 696.7
Kvantitet 25 g