Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kongoröd, indikatorklass
Produktkod. 10614762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10614762
Brand: Thermo Scientific Chemicals 110505000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-58-0
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 696.664
MDL-nummer MFCD00004028
InChI-nyckel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Congo Red
Smältpunkt >360.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Formel vikt 696.65
Kvalitet Indikator
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Congo red
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.