Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kongoröd, indikatorklass
Artikelnummer. 10754791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Pakningsstørrelse
10754791 100 g Glasflaska 100g
10614762 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754791 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 110501000
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696,664 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 696.664
MDL-nummer MFCD00004028
InChI-nyckel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Congo Red
Smältpunkt >360,0 °C
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, lätt löslig i aceton, praktiskt taget olöslig i eter
Kvantitet 100 g
Formel vikt 696.65
Kvalitet Indikator
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo red
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faresætning
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.