Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kongoröd, indikatorklass
Produktkod. 11415737
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415737 25 g 25g
11425737 100 g 100g
11435737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415737 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B24310.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696,664 g/mol
Kongorött är användbart för färgning och visuell detektering av amyloidavlagringar. Det hämmar ackumuleringen av den skrapieassocierade, proteasresistenta isoformen av protein PrP utan att påverka metabolismen av den normala isoformen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kongorött är användbart för färgning och visuell detektering av amyloidavlagringar. Det hämmar ackumuleringen av den skrapieassocierade, proteasresistenta isoformen av protein PrP utan att påverka metabolismen av den normala isoformen.
Löslighet
Lösligt i vatten 25 g/L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-58-0
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 696.664
MDL-nummer MFCD00004028
InChI-nyckel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Congo Red
Smältpunkt >360 °C
Odör Luktfritt
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Löslighetsinformation Löslig i vatten 25 g/L.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 696.67
Kvalitet Indikator
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Congo Red
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Direct red 28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.