Läs mer
Kongo röd, MP Biomedicals™
Produktkod. p-93038 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 11422092
Brand: MP Biomedicals 0215071105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 573-58-0
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 696.664
InChI-nyckel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-yl)diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]naftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Congo red
Formel vikt 696.7
Färg Rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver