Läs mer
Congo red, pure, C.I. 22120, pH and adsorption indicator, Fisher Chemical
Produktkod. 10447060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10447060 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10447060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7020/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Smältpunkt 360°C
CAS 573-58-0
Molekylformel C32H22N6Na2O6S2
MDL-nummer 4028
Formel vikt 696.65g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
pH 8 to 9.5
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Congo red
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.