Learn More
KARTELL Konisk 1-hålsstoppare
Product Code. 10629591
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Topp:
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Unit Size:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Topp Unit Size
10629591 13 mm Paket med 25
10378081 12 mm Paket med 25
10576901 14 mm Paket med 25
10093161 18 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10629591 Supplier KARTELL Supplier No. 0382100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Den koniska 1-hålsstopparen är idealisk för att skapa en tätning när du fäster en slang på en kolv eller flaska.
  • Röda gummiproppar för allmänt bruk.
  • Material: Rött gummi
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Diameter (metriskt) hål 3 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 10 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Diameter (metrisk) Topp 13 mm
Material Gummi
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Stopparnummer 00