Läs mer
KARTELL Konisk 2-hålsstoppare
Produktkod. 10786912
Change view
Diameter (metrisk) Topp:
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Topp Förpackningsstorlek
10786912 32 mm Paket med 25
10535921 18 mm Paket med 25
10766912 20 mm Paket med 25
10388171 23 mm Paket med 25
10439181 26 mm Paket med 25
10680352 30 mm Paket med 25
10348561 37 mm Paket med 5
10638631 42 mm Paket med 5
10460522 54 mm Paket med 5
10317941 65 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10786912 Supplier KARTELL Supplier No. 0384500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Den koniska 2-hålsstopparen är idealisk för att skapa en tätning samtidigt som du fäster upp till två slangar till en kolv eller flaska.
  • Röda gummiproppar för allmänt bruk.
  • Material: Rött gummi.
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Diameter (metriskt) hål 6 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Diameter (metrisk) Topp 32 mm
Material Gummi
Form Konisk