Läs mer
Eppendorf™ Konisk Botten 384 Well Twin Tec PCR-platta
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange, Rensa botten
Rött
Svart, Gul, Yellow
Svart, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Blått |
| Antal Wells | 384 |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Antal per förpackning | 300 |
| Kvantitet | 300/Pk. |