Läs mer
Greiner Bio-One Ljusskyddsrör av polypropen med konisk botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11827912
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
Längd (metrisk):
120 mm
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Längd (metrisk) nr per ärende unitSize
11827912 15 ml 17 mm 120 mm 500 Paket med 500
10723544 15 ml 17 mm 120 mm 1000 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11827912 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 188283
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för ljuskänsliga material och reaktioner.
  • Med skruvlock
  • Blå examen
  • Vitt skrivområde
  • Sterila
  • Rörfärg: Brun
  • Kepsfärg: Blå
Serviceplan
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Brun
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
För användning med Idealisk för ljuskänsliga material och reaktioner.
nr per ärende 500
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Konisk
Skrivområde Vit märkningsfläck
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Ljusskyddsrör