Läs mer
Kimble™ Koniskt oljecentrifugrör med lock
Beskrivning
- Skruva på gängöverdraget med PTFE-foder
- Vit keramisk emaljskala, legend och märkningsfläck på varje tub
- Mått 203 x 37 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | PTFE fodrad |
| Liner material | PTFE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Form | Konisk |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Koniskt rör |