Läs mer
Fisherbrand™ Svarta koniska centrifugrör
Produktkod. 15396548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15396548 15 ml Paket med 500
15306558 50 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15396548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    1899.10 SEK / Paket med 500
    Save 395.90 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i rent svart för ljuskänsliga prover. Svarta koniska centrifugrör kommer med fästa platta lock för enkel enhandsanvändning. Rören är autoklaverbara och för engångsbruk.
  • Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri.
  • Spårbarhet från parti till parti med lätt rivförpackning.
  • Skrivyta och platta polyetenlock för enkel märkning.
  • Fästa platta kepsar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase, RNase och pyrogenfri
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Svart
Färg Svart
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Inkluderar Fästa Flat Caps
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 9,400 x g