Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Svart |
| Färg | Svart |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Cylindrisk |
| Längd (metrisk) | 40.06 mm |
| Visa mer |