Läs mer
Thermo Scientific™ Koniska centrifugrör
Description
De Thermo Scientific™ Koniska centrifugrör är sterila och idealiska för applikationer som kräver större provvolymer.
- Tillverkad med jungfruharts av hög kvalitet
- Steriliserad genom gammastrålning pr ISO 11137-2
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- DNase/RNase-fri
- Mänskligt DNA-fritt
- BSE/TSE-fri
Specifications
Specifications
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 6 |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Show More |