Läs mer
Thermo Scientific™ Koniska centrifugrör
Produktkod. p-9590000
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Max. RCF:
6 000 x g
7 000 x g
Produktkod. 17554725
Brand: Thermo Scientific™ 332265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för applikationer som kräver större provvolymer.
De Thermo Scientific™ Koniska centrifugrör är sterila och idealiska för applikationer som kräver större provvolymer.
  • Tillverkad med jungfruharts av hög kvalitet
  • Steriliserad genom gammastrålning pr ISO 11137-2
  • Icke-pyrogen
  • Icke-cytotoxisk
  • DNase/RNase-fri
  • Mänskligt DNA-fritt
  • BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Överensstämmer med California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Inkluderar Hold (Håll)
Antal per förpackning 6
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Konisk
Längd (metrisk) 162 mm
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Bottenform Konisk
Skrivområde Nej
Diameter (metrisk) 60 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 7 000 x g