Läs mer
Heathrow Scientific Koniska centrifugrör, naturliga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16330776 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Kjol
Rackad
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning
16330776 15 ml Bulk Wrap
16340776 15 ml Rackad
16350776 50 ml Bulk Wrap
16360776 50 ml Rackad
16370776 50 ml Bulk Wrap Kjol
5 options
Produktkod. 16330776
Brand: Heathrow Scientific HS4426B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De koniska centrifugrören är sterila med spårbarhet från parti till parti och lätt rivförpackning.
  • Skrivyta och platta polyetenlock för enkel märkning
  • Avtryckta examen
  • Bulk wrap, steril
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Naturlig
Produkttyp Centrifuge Tube
Beskrivning Koniska centrifugrör
Stängningsfärg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Bottenform Conical
Material Polyeten
Examen 0.5 mL
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Bulk Wrap
Håller Rör
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polyeten
Dnase Free Nej
Höjd (metrisk) 120 mm
Förslutningstyp Platt lock