Läs mer
Heathrow Scientific Koniska centrifugrör, naturliga
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Skrivyta och platta polyetenlock för enkel märkning
- Avtryckta examen
- Bulk wrap, steril
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Centrifuge Tube |
| Beskrivning | Koniska centrifugrör, sockel |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Bottenform | Skirted |
| Material | Polyeten |
| Examen | 5.0 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Visa mer |