Läs mer
SCAT™ Konisk kontakt
Produktkod. 10292800 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
3 till 5 mm
4 till 8 mm
4 till 8 mm, 12 till 16 mm
4 till 8 mm, 8 till 12 mm
5 till 16 mm, 7,5 till 16 mm
7 till 10 mm
8 till 12 mm, 12 till 16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10292800 4 till 8 mm Varje
10568710 5 till 16 mm, 7,5 till 16 mm Varje
10011503 4 till 8 mm, 12 till 16 mm Varje
10120380 8 till 12 mm, 12 till 16 mm Varje
10317779 7 till 10 mm Varje
10327779 3 till 5 mm Varje
10820401 4 till 8 mm, 8 till 12 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10292800 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 SEK
    111.84 SEK / Paket med 1
    Save 11.16 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Säker anslutning av rör i olika storlekar: direkt och utan tekniska hjälpmedel. För säker insamling av flytande HPLC-avfall och många andra tillämpningar i laboratoriet!
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
  • Koniska kopplingar
  • Y-kontakter
  • Röranslutningar
  • Kapilläranslutningar
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4 till 8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med Slangar
För användning med (applikation) HPLC/UHPLC-system
Färg Genomskinlig
Produkttyp Konisk anslutning