Läs mer
SCAT™ Conical Connector
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk):
3 till 5 mm
4 till 8 mm
4 till 8 mm, 12 till 16 mm
4 till 8 mm, 8 till 12 mm
5 till 16 mm, 7,5 till 16 mm
7 till 10 mm
8 till 12 mm, 12 till 16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
SCAT™ kontakter finns i följande versioner:
- Koniska kopplingar
- Y-kontakter
- Röranslutningar
- Kapilläranslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 4 till 8 mm, 8 till 12 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Slangar |
| För användning med (applikation) | HPLC/UHPLC-system |
| Färg | Vit |
| Produkttyp | Konisk anslutning |