Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med glasplugg
Produktkod. 11806214
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11806214 100 ml Varje
11866114 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11806214 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04453702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    701.05 SEK / Paket med 1
    Save 127.95 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med glasplugg används för att hantera långsam överföring av vätskor med den utvalda kranen för att kontrollera flödet.
  • Skruva fast gängan
  • Med inskriptionsetikett, utan examen
  • Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 2.5 mm
Produkttyp Släpp tratt