Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med glasplugg
Produktkod. 11866114
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11866114 250 ml Varje
11806214 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11866114 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04454904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00 SEK
    806.97 SEK / Paket med 1
    Save 149.03 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med glasplugg används för att hantera långsam överföring av vätskor med den utvalda kranen för att kontrollera flödet.
  • Skruva fast gängan
  • Med inskriptionsetikett, utan examen
  • Minimal termisk expansion ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 4.0 mm
Produkttyp Släpp tratt