Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 11876094
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11876094 250 ml Varje
11886114 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11876094 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04474904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    945.30 SEK / Paket med 1
    Save 174.70 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med PTFE-plugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Konisk formad med NS-hylsa och NS-kon
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett, utan skala
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Släpp tratt