Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med PTFE-plugg
Produktkod. 11886114
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11886114 50 ml Varje
11876094 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11886114 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04472802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.00 SEK
    820.55 SEK / Paket med 1
    Save 178.45 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Koniska dropptrattar med PTFE-plugg används i vätske-vätskeextraktioner för att separera en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Konisk formad med NS-hylsa och NS-kon
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett, utan skala
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Släpp tratt