Läs mer
JG Finneran Associates™ Koniska insatser
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
Material:
Glas
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Finns förmonterad med bottenfjäder av polymer eller patenterad topp Spring™
- Polymerfjäder fungerar som en stötdämpare som skyddar mot brott om nålen bottnar
- Konisk design tillåter fullständig provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Inkluderar | Bottenfjäder |
| Stil | Stor mun, begränsad volym, precisionsformad dorn |
| Kvantitet | 100 Pk. |