Läs mer
JG Finneran Associates™ Koniska insatser
Produktkod. 12327019
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
Material:
Glas
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material unitSize
12327019 250μ L Glas Paket med 100
12337019 250μ L Polypropen Paket med 100
12377009 100 μl Polypropen Paket med 100
10537352 50 μl Glas -
10340571 100 μl Glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12327019 Leverantör JG Finneran Associates™ Leverantörsnummer 4025BS629
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa insatser för en mängd olika applikationer. JG Finneran™ Koniska insatser har en polymerfjäder som fungerar som en stötdämpare och skyddar mot brott om nålen bottnar.
  • Finns förmonterad med bottenfjäder av polymer eller patenterad topp Spring™
  • Polymerfjäder fungerar som en stötdämpare som skyddar mot brott om nålen bottnar
  • Konisk design tillåter fullständig provtagning
Specifikationer
Material Glas
Volym (metrisk) 250μ L
Inkluderar Bottenfjäder
Stil Stor mun, begränsad volym, precisionsformad dorn
Kvantitet 100 Pk.