Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1000 |
| Vikt (metrisk) | 1.99 kg |
| Form | Konisk |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Produkttyp | Burk |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 57 mm |
| Visa mer |