Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Inkluderar | Snap-On Lock |
| Material | Polystyren |
| Kvantitet | 1000 |
| Vikt (metrisk) | 0.01 kg |
| Form | Konisk |
| Produkttyp | Burk |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Förslutningstyp | Snäpplock |