Läs mer
BRAND™ Konisk fogstoppare
Produktkod. 10653012 Handla allt Brand Produkter
Change view
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 34/35
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10653012 NS 10/19 Varje
10578211 NS 34/35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10653012 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 144610
I lager
Conical Joint Stopper har en ihålig design och sexkantigt grepp.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DIN 12252
  • Ihålig med sexkantsgrepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Ihålig med sexkantsgrepp
Standard konisk fog NS 10/19
Material Borsilikatglas
Form Konisk